Learn More
Granate rápido GBC base 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10501981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
10501981 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10501981 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153260250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-56-3
Fórmula molecular C14H15N3
Peso molecular (g/mol) 225.295
Número MDL MFCD00007733
Clave InChI PFRYFZZSECNQOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-Aminoazotoluene, 4'-Amino-2, 3'-dimethylazobenzene, C.I. 11160, Solvent Yellow 3
PubChem CID 7340
Nombre IUPAC 2-metil-4-[(2-metilfenil)diazenil]anilina
SMILES CC1=CC=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fast Garnet GBC base
Nombre de nota 97%
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal NH2C6H3(CH3)N=NC6H4CH3
Beilstein 16, 344
Índice Merck 15, 415
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.29
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Rojo a marrón
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fast Garnet GBC base
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.