Description
- Los matraces están hechos de vidrio de borosilicato de alta resistencia que soporta las altas temperaturas y el vacío profundo
- Consta de una parte superior de caucho, fondo de vidrio y un suministro de papel de filtro
- La parte superior es de goma de silicona a presión para proporcionar un sellado fiable en el alto vacío
- El color ámbar protege las soluciones sensibles a la luz
- Eliminan el riesgo de contaminación por grasa de vacío; reducen los derrames y la pérdida de muestras
- Amplias aberturas para facilitar la carga y limpieza
- Se deben llenar a no más de un tercio del volumen, de forma que se alcance un área de superficie máxima
- Compatible con todas las marcas principales de equipos de liofilización, incluidos Labconco y Virtis™
- Disponible en 300 ml, 600 ml, 750 ml y 900 ml
- Las partes superiores, inferiores y el papel de filtro están disponibles por separado como componentes de repuesto
Specifications
Specifications
| Color | Ámbar |
| Descripción | Color: Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 4,4 in |
| Diámetro del adaptador superior del matraz (métrico) | 1,9 cm |
| Capacidad (métrico) | 900 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Kit de matraces |
| Desechables | Reutilizables |
| Mouth Style | Ancha |
| Forma del fondo | Plano |
| Show More |