Learn More
Labconco™ Matraces Fast-Freeze™, conjunto completo
Código de producto. 15787912 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
300 ml
600 ml
750 ml
900 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15787912 600 ml cada uno
15777912 300 ml cada uno
15707922 750 ml cada uno
15797912 900 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15787912 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7540801
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilizado en el proceso de liofilización. Matraces Fast-Freeze™ Labconco™ , el ensamblaje completo es fácil de manejar y rápido para cargar muestras durante los experimentos.
  • Los matraces están hechos de vidrio de borosilicato de alta resistencia que soporta las altas temperaturas y el vacío profundo
  • Consta de una parte superior de caucho, fondo de vidrio y un suministro de papel de filtro
  • La parte superior es de goma de silicona a presión para proporcionar un sellado fiable en el alto vacío
  • El color ámbar protege las soluciones sensibles a la luz
  • Eliminan el riesgo de contaminación por grasa de vacío; reducen los derrames y la pérdida de muestras
  • Amplias aberturas para facilitar la carga y limpieza
  • Se deben llenar a no más de un tercio del volumen, de forma que se alcance un área de superficie máxima
  • Compatible con todas las marcas principales de equipos de liofilización, incluidos Labconco y Virtis™
  • Disponible en 300 ml, 600 ml, 750 ml y 900 ml
  • Las partes superiores, inferiores y el papel de filtro están disponibles por separado como componentes de repuesto
Especificaciones
Color Ámbar
Descripción Color: Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 4,4 in
Diámetro del adaptador superior del matraz (métrico) 1,9 cm
Capacidad (métrico) 600 ml
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Flask Kit
Desechables Reusable
Mouth Style Ancha
Forma del fondo Plano
Diámetro exterior (métrico) 90,2 mm
Peso (métrico) 1 kg