Descripción
- Los matraces Fast-Freeze resisten temperaturas extremas y un gran vacío
- Disponible en vidrio borosilicato transparente o en color ámbar
- La unidad Fast-Freeze completa consta de una parte superior de caucho, una parte inferior de cristal y papel de filtro
- Las partes superiores, inferiores y el papel de filtro están disponibles por separado como componentes de repuesto
- Los matraces se conectan con adaptadores a los puertos de la válvula en cámaras de secado y colectores Labconco™
- Los adaptadores están disponibles en vidrio borosilicato o acero inoxidable
- Los matraces y los adaptadores son compatibles con cualquier marca de liofilizadores que tenga puertos de válvula de 25,4 /50,8 mm o 76,2/101,6 mm (1/2 pulgadas o 3/4 pulgadas) de diámetro
- Los matraces de vidrio resisten una temperatura máxima de 490 °C
- Los tapones para matraces resisten una temperatura máxima de 450 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Caucho |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 750 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras de secado y colectores Labconco |
| Altura (métrico) | 162 mm |
| Incluye | Solo matraz de fondo |
| Tipo de producto | Matraz Fast-Freeze |
| Forma | Cilíndrico |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Hasta 490 °C |
| Mostrar más |