Descripción
- Temperatura máxima:de 1300 °C
- Diseño muy compacto
- Tubos de rejilla de cerámica como soporte de carga
- Calefacción por suelo y tapa
- Control de dos zonas, parte inferior y tapa
- Ventiladores de refrigeración integrados, programables para acelerar la refrigeración de carga, incluida la refrigeración de la carcasa
- Apertura de tapa programable de aproximadamente 60 mm para una refrigeración más rápida sin activación del ventilador
- Termopar tipo S para zona superior e inferior
- Ruedas giratorias para mover fácilmente el horno
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 12 L |
| Temperatura (métrico) | 1300 °C |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 350 x 350 x 40 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 880 x 750 x 1090 mm |
| Peso (métrico) | 150 kg |
| Requisitos eléctricos | 3 fases |