Learn More
Nabertherm™ Horno de fuego rápido
Código de producto. 17347999 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 L
25 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17347999 12 L cada uno
17357999 25 L cada uno
2 options
Código de producto. 17347999
Marca: Nabertherm™ LS1223VN1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para la simulación de procesos típicos de emisión rápida hasta una temperatura de emisión máxima de 1300 °C.La combinación de alto rendimiento, baja masa térmica y potentes ventiladores de refrigeración proporciona tiempos de ciclo desde frío hasta frío hasta 35 minutos con una temperatura de apertura de aproximadamente 300 °C.
  • Temperatura máxima:de 1300 °C
  • Diseño muy compacto
  • Tubos de rejilla de cerámica como soporte de carga
  • Calefacción por suelo y tapa
  • Control de dos zonas, parte inferior y tapa
  • Ventiladores de refrigeración integrados, programables para acelerar la refrigeración de carga, incluida la refrigeración de la carcasa
  • Apertura de tapa programable de aproximadamente 60 mm para una refrigeración más rápida sin activación del ventilador
  • Termopar tipo S para zona superior e inferior
  • Ruedas giratorias para mover fácilmente el horno
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Capacidad (métrico) 12 L
Temperatura (métrico) 1300 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 350 x 350 x 40 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 880 x 750 x 1090 mm
Peso (métrico) 150 kg
Requisitos eléctricos 3 fases