Learn More
Corinto Rápido V Sal, TRC
Código de producto. 30396795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396795 1 g
30390762 500 mg
30389123 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30396795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF1033301G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61966-14-1
Fórmula molecular 2(C15H14N5O3 ) . Cl4Zn
Peso molecular (g/mol) 831.8
Sinónimo Diazol Dark Violet K, Fast Corinth V Zinc Chloride Double Salt, Bis{2-methoxy-5-methyl-4-[(4-methyl-2-nitrophenyl)diazenyl]benzenediazonium}tetrachlorozincate, Mono((E)-2-methoxy-5-methyl-4-((4-methyl-2-nitrophenyl)diazenyl)benzenediazonium) Monozinc(IV) Tetrachloride
SMILES [Cl-][Zn+2]([Cl-])([Cl-])[Cl-].COc1cc(N=Nc2ccc(C)cc2[N+](=O)[O-])c(C)cc1[N+]#N.COc3cc(N=Nc4ccc(C)cc4[N+](=O)[O-])c(C)cc3[N+]#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fast Corinth V Salt
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C15H14N5O3.4ClH.Zn/c2*1-9-4-5-11(14(6-9)20(21)22)18-19-12-8-15(23-3)13(17-16)7-10(12)2;;;;;/h2*4-8H,1-3H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
Formula Weight (peso de la fórmula) 828.0239