Learn More
Sal BB azul rápida (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fast Blue BB Salt (Technical Grade) |
| CAS | 5486-84-0 |
| Fórmula molecular | 2[C17H18N3O3]•ZnCl4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Bis(4-benzamido-2,5-diethoxybenzenediazonium) Chlorozincate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17N3O3.4ClH.Zn/c1-3-22-15-11-14(20-18)16(23-4-2)10-13(15)19-17(21)12-8-6-5-7-9-12;;;;;/h5-11H,3-4H2,1-2H3;4*1H;/q;;;;;+2/p-3 |
| SMILES | N#[N+]C=1C=C(OCC)C(=CC1OCC)NC(=O)C=2C=CC=CC2.[Cl-][Zn+2]([Cl-])([Cl-])[Cl-] |
| Nombre IUPAC | mono(tetraclorozincato(II)) de di(4-benzamido-2,5-dietoxibencenodiazonio) |
| Peso molecular (g/mol) | 831.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 828.07 |