Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fast blue BB |
| Punto de fusión | 98.0°C to 100.0°C |
| Nombre de nota | 98% |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Espectrometría UV | Complies |
| Beilstein | 13, III, 2170 |
| Color | Marrón a gris |
| Cantidad | 100 g |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Fast Blue BB
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.