Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul rápido BB, 98 %, puro
Código de producto. 10052610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10052610 25 g Frasco de vidrio 25 g
10216490 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10052610 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 191570250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120-00-3 | C17H20N2O3 | 300.358 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-00-3
Fórmula molecular C17H20N2O3
Peso molecular (g/mol) 300.358
Número MDL MFCD00009091
Clave InChI CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-Amino-2', 5'-diethoxybenzanilide, Azoic Diazo No.20, C.I. 37175
PubChem CID 67108
Nombre IUPAC N-(4-amino-2,5-dietoxifenil)benzamida
SMILES CCOC1=CC(=C(C=C1N)OCC)NC(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fast blue BB
Punto de fusión 98.0°C to 100.0°C
Nombre de nota 98%
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Beilstein 13, III, 2170
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.35
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Marrón a gris
Cantidad 25 g
Forma física Polvo o fragmentos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fast Blue BB
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.