Learn More
Sal B Azul Rápida, TRC
Código de producto. 30007331
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007331 5 g 5 g
30004647 25 g 25 g
30003339 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007331 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF1500035G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14263-94-6
Fórmula molecular C14 H12 N4 O2 . Cl4 Zn
Peso molecular (g/mol) 475.49
Sinónimo [1,1'-Biphenyl]-4,4'-bis(diazonium), 3,3'-dimethoxy-, (T-4)-tetrachlorozincate(2-) (1:1), 4,4'-Bi[2-methoxybenzenediazonium] tetrachlorozincate (7CI), Benzenediazonium, 4,4'-bis[o-methoxy-, tetrachlorozincate(2-) (2:1) (8CI), Zincate(2-), tetrachloro-, (T-4)-, 3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-bis(diazonium) (1:1) (9CI), 2-Methoxy-4-(3-methoxy-4-diazobenzene)benzenediazonium tetrachlorozincate
SMILES [Cl-][Zn+2]([Cl-])([Cl-])[Cl-].COc1cc(ccc1[N+]#N)c2ccc([N+]#N)c(OC)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fast Blue B Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12N4O2.4ClH.Zn/c1-19-13-7-9(3-5-11(13)17-15)10-4-6-12(18-16)14(8-10)20-2;;;;;/h3-8H,1-2H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.9006
Porcentaje de pureza >95%