Learn More
Testo™ Sonda de superficie de acción rápida
Código de producto. 10221013
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
80 mm
115 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10221013 115 mm cada uno
10721794 80 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10221013 Proveedor Testo™ N.º de proveedor 0602 0393
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.56€
    144.00€ / paquete de 1
    Ahorro 110.56€
    43% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Especificaciones
Incluye Sonda de superficie de acción rápida, eje de sonda de 5 (diám.) x 115 mm (L), punta de eje de sonda de 12 mm (diám.), cable de 1,2 mm (L), rango de medición de –60 a 300 °C, 3 s Tiempo de respuesta, para la detección de puentes térmicos en paredes
Para utilizar con (aplicación) Detección de puentes térmicos en paredes
Tiempo de respuesta 3 s
Intervalo de temperatura (métrico) De -60 °C a +300 °C
Longitud (métrico) 115 mm