Learn More
FASN-IN-4, MedChemExpress
Descripción
FASN-IN-4 is a potent inhibitor of fatty acid synthase (FASN) with an IC50 of 10 nM (WO2012064642A1, compound 29). FASN-IN-4 also inhibits SARS-CoV-2 with an EC50 of 18.6 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | FASN-IN-4 |
| CAS | 1375105-96-6 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H27N3O4S |
| Cantidad | 2 mg |
| SMILES | O=C1COC2(CCN(S(=O)(C3=CC=C(C4=CC=C5C=CC=NC5=C4)C=C3)=O)CC2)CN1C6CC6 |
| Peso molecular (g/mol) | 477.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 477.58 |
| Porcentaje de pureza | 99.21% |
| Mostrar más |