Learn More
FASN-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16477237
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477237 5 mg 5 miligramos
16444528 10 mg 10 miligramos
16435386 100 mg 100 miligramos
16410837 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16477237 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111777
MedChemExpress FASN-IN-1 is a fatty acid synthase (FASN) inhibitor extracted from patent WO2015134790A1, compound 56.
FASN-IN-1 is a fatty acid synthase (FASN) inhibitor extracted from patent WO2015134790A1, compound 56.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FASN-IN-1
CAS 1808260-84-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H25N3O3S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (252.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC[C@H](C)C(NC1=NC(C2=CC=C(S(=O)(N(CC)CC)=O)C=C2)=CS1)=O
Peso molecular (g/mol) 395.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.54
Porcentaje de pureza 99.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation