Learn More
Fasiglifam, MedChemExpress
Código de producto. 16490347
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16490347 50 mg 50 miligramos
16484996 100 mg 100 miligramos
16443998 10 mg 10 miligramos
16466707 5 mg 5 miligramos
16420116 2 mg 2 miligramos
16480986 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16490347 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10480
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Fasiglifam (TAK-875) is a potent, selective and orally bioavailable GPR40 agonist with EC50 of 72 nM.
Fasiglifam (TAK-875) is a potent, selective and orally bioavailable GPR40 agonist with EC50 of 72 nM.
Specifications
Nombre del producto químico o material Fasiglifam
CAS 1000413-72-8
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H32O7S
Cantidad 50 mg
Sinónimo TAK-875
Información de solubilidad DMSO : ≥ 128 mg/mL (243.98 mM)
SMILES CC1=C(C(C)=CC(OCCCS(C)(=O)=O)=C1)C2=CC(COC3=CC=C4[C@@H](COC4=C3)CC(O)=O)=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 524.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.63
Porcentaje de pureza 95.05%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism