Learn More
Fasiglifam, MedChemExpress
Código de producto. 16484996
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484996 100 mg 100 miligramos
16443998 10 mg 10 miligramos
16466707 5 mg 5 miligramos
16420116 2 mg 2 miligramos
16480986 200 mg 200 miligramos
16490347 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16484996 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10480
MedChemExpress Fasiglifam (TAK-875) is a potent, selective and orally bioavailable GPR40 agonist with EC50 of 72 nM.
Fasiglifam (TAK-875) is a potent, selective and orally bioavailable GPR40 agonist with EC50 of 72 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fasiglifam
CAS 1000413-72-8
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H32O7S
Cantidad 100 mg
Sinónimo TAK-875
Información de solubilidad DMSO : ≥ 128 mg/mL (243.98 mM)
SMILES CC1=C(C(C)=CC(OCCCS(C)(=O)=O)=C1)C2=CC(COC3=CC=C4[C@@H](COC4=C3)CC(O)=O)=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 524.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.63
Porcentaje de pureza 95.05%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism