Learn More
Fasentin, TRC
Código de producto. 30402652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402652 25 mg
30396934 10 mg
30390594 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402652 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF15002025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 392721-37-8
Fórmula molecular C11H9ClF3NO2
Peso molecular (g/mol) 279.64
Sinónimo N-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-oxobutanamide
Nombre IUPAC N-[4-cloro-3-(trifluorometil)fenil]-3-oxobutanamida
SMILES CC(CC(NC1=CC(C(F)(F)F)=C(Cl)C=C1)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fasentin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9ClF3NO2/c1-6(17)4-10(18)16-7-2-3-9(12)8(5-7)11(13,14)15/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,16,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.0274