Learn More
Fasentin, Tocris Bioscience™
Descripción
GLUT1 and GLUT4 inhibitor (IC50 = 68 μM). Preferentially inhibits GLUT4 over GLUT1. Sensitizes Fas receptor in a range of tumor cell lines (IC50 = 20 μM) by modulating the extrinsic apoptotic pathway downstream of TNF receptors but upstream of effector caspases.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-oxobutanamide |
| Fórmula lineal | C11H9ClF3NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.64 |
| Porcentaje de pureza | >98% |
| Forma física | Solid |