Learn More
Farrerol, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Farrerol |
| CAS | 95403-16-0 |
| Fórmula molecular | C17H16O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (±)-4',5,7-Trihydroxy-6,8-dimethyl-flavanone, (±)-Farrerol, rac-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,8-dimethyl-4H-1-Benzopyran-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H16O5/c1-8-15(20)9(2)17-14(16(8)21)12(19)7-13(22-17)10-3-5-11(18)6-4-10/h3-6,13,18,20-21H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C1C=2C(O)=C(C(O)=C(C2OC(C3=CC=C(O)C=C3)C1)C)C |
| Nombre IUPAC | 5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxifenil)-6,8-dimetilcroman-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 300.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.1 |