Learn More
Faropenem Sodium Salt Hemipentahydrate, TRC
Código de producto. 30393091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30393091 25 mg
30390593 10 mg
30389122 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30393091 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF10330025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 158365-51-6
Fórmula molecular 2 C12 H14 N O5 S . 2 Na . 5 H2 O
Peso molecular (g/mol) 704.67
Sinónimo 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-7-oxo-3-[(2R)-tetrahydro-2-furanyl]-, sodium salt, hydrate (2:2:5), (5R,6S)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 6-(1-hydroxyethyl)-7-oxo-3-(tetrahydro-2-furanyl)-, monosodium salt, hydrate (2:5), [5R-[3(R*),5α,6α(R*)]]-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-7-oxo-3-[(2R)-tetrahydro-2-furanyl]-, monosodium salt, hydrate (2:5), (5R,6S)- (9CI), Faropenem sodium pentahemihydrate
Nombre IUPAC disodio; (5R,6S)-6-[(1R)-1-hidroxietil]-7-oxo-3-[(2R)-oxolano-2-il]-4-thia-1-azabiciclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxilato; Pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2SC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])[C@H]3CCCO3.C[C@@H](O)[C@@H]4[C@H]5SC(=C(N5C4=O)C(=O)[O-])[C@H]6CCCO6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Faropenem Sodium Salt, Hemipentahydrate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C12H15NO5S.2Na.5H2O/c2*1-5(14)7-10(15)13-8(12(16)17)9(19-11(7)13)6-3-2-4-18-6;;;;;;;/h2*5-7,11,14H,2-4H2,1H3,(H,16,17);;;5*1H2/q;;2*+1;;;;;/p-2/t2*5-,6-,7+,11-;;;;;;;/m11......./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 704.1509