Learn More
Faropenem sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16420648
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16420648 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16420648 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY762605mg
MedChemExpress Faropenem sodium is an orally bioavailable penem antibiotic which can efficiently kill Mycobacterium tuberculosis.
Faropenem sodium is an orally bioavailable penem antibiotic which can efficiently kill Mycobacterium tuberculosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Faropenem sodium
Forma física Solid
CAS 122547-49-3
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H14NNaO5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (325.41 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (81.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@]([H])1[C@@H](C)O)N([C@@H]1S2)C(C(O[Na])=O)=C2[C@@H]3OCCC3
Peso molecular (g/mol) 307.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.3
Porcentaje de pureza 98.87%