Learn More
Faropenem sodio hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16534454 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16534454 250 mg 250 miligramos
16524454 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16534454 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464962500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122547-49-3
Fórmula molecular C12H14NNaO5S·xH2O
Peso molecular (g/mol) 307.3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Faropenem sodium hydrate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.3