Learn More
Faropenem daloxate, MedChemExpress
Código de producto. 16414226
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16414226 100 mg 100 miligramos
16412768 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16414226 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10004
MedChemExpress Faropenem daloxate is the first oral penem in a new class of beta-lactam antibiotics.
Faropenem daloxate is the first oral penem in a new class of beta-lactam antibiotics.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Faropenem daloxate
Forma física Solid
CAS 141702-36-5
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19NO8S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Faropenem medoxil
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (251.64 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(N1[C@@]2(SC([C@@H]3OCCC3)=C1C(OCC4=C(OC(O4)=O)C)=O)[H])[C@]2([H])[C@H](O)C
Peso molecular (g/mol) 397.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.4
Porcentaje de pureza 98.18%