Learn More
Farnesilacetona, mezcla de isómeros, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479506 250 g 250 g
11469506 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19234.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 762-29-8 | C18H30O | 262.437 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 762-29-8
Fórmula molecular C18H30O
Peso molecular (g/mol) 262.437
Número MDL MFCD00036517
Clave InChI LTUMRKDLVGQMJU-IUBLYSDUSA-N
Sinónimo farnesyl acetone, 5e,9e-6,10,14-trimethylpentadeca-5,9,13-trien-2-one, farnesylacetone, e,e-farnesylacetone, unii-3s0g4n267h, e,e-6,10,14-trimethylpentadeca-5,9,13-trien-2-one, trans,trans-farnesylacetone, 5,9,13-pentadecatrien-2-one, 6,10,14-trimethyl-, e,e, 2,6,10-trimethyl-2,6,10-pentadecatrien-14-one, 5,9,13-pentadecatriene-2-one, 6,10,14-trimethyl
PubChem CID 1711945
ChEBI CHEBI:67252
Nombre IUPAC (5E,9E)-6,10,14-Trimetilpentadeca-5,9,13-trien-2-ona
SMILES CC(=CCCC(=CCCC(=CCCC(=O)C)C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Farnesylacetone
Nombre de nota mixture of isomers
Densidad 0.88
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.481
Cantidad 250 g
Beilstein 1781239
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.44
Porcentaje de pureza 97%