Learn More
Amida del ácido farnesil tiosalicílico (10 mg/ml en etanol), TRC
Código de producto. 30392810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30392810 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30392810 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF1025035ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Farnesyl Thiosalicylic Acid Amide
CAS 1092521-74-8
Fórmula molecular C22H31NOS
Cantidad 5 mL
Sinónimo 2-[[(2E,6E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl]thio]benzamide
Fórmula InChI InChI=1S/C22H31NOS/c1-17(2)9-7-10-18(3)11-8-12-19(4)15-16-25-21-14-6-5-13-20(21)22(23)24/h5-6,9,11,13-15H,7-8,10,12,16H2,1-4H3,(H2,23,24)/b18-11+,19-15+
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CSc1ccccc1C(=O)N)\C)\C)C
Nombre IUPAC 2-[(2E,6E)-3,7,11-trimetildodeca-2,6,10-trienil]sulfanilbenzamida
Peso molecular (g/mol) 357.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.2126
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 mg/mL