Learn More
Sal triamónica de pirofosfato de farnesilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Farnesyl Pyrophosphate Triammonium Salt |
| CAS | 116057-57-9 |
| Fórmula molecular | C15H37N3O7P2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Diphosphoric Acid P-[(2E,6E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl] Ester Ammonium Salt, (E,E)-Diphosphoric Acid Mono(3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl) Ester Triammonium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H28O7P2.3H3N/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-21-24(19,20)22-23(16,17)18;;;/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3,(H,19,20)(H2,16,17,18);3*1H3/b14-9+,15-11+;;; |
| SMILES | N.N.N.CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\COP(=O)(O)OP(=O)(O)O)\C)\C)C |
| Nombre IUPAC | azano; fosfono [(2E,6E)-3,7,11-trimetildodeca-2,6,10-trienil] hidrógeno fosfato |
| Peso molecular (g/mol) | 433.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.2107 |