Learn More
Acetato de farnesilo, mezcla de isómeros, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428647 100 g 100 g
11418647 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11428647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19778.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 29548-30-9 | C17H28O2 | 264.409 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29548-30-9
Fórmula molecular C17H28O2
Peso molecular (g/mol) 264.409
Número MDL MFCD00036516
Clave InChI ZGIGZINMAOQWLX-NCZFFCEISA-N
Sinónimo farnesyl acetate, farnesol acetate, all-trans-farnesyl acetate, unii-d5zj1foc2i, trans,trans-farnesyl acetate, d5zj1foc2i, 3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl acetate, 2e,6e-farnesyl acetate, 2,6,10-dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, acetate, e,e, 2e,6e-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-yl acetate
PubChem CID 638500
Nombre IUPAC Acetato de [(2E,6E)-3,7,11-trimetildodeca-2,6,10-trienilo]
SMILES CC(=CCCC(=CCCC(=CCOC(=O)C)C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Farnesyl acetate
Nombre de nota mixture of isomers
Densidad 0.91
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Índice de refracción 1.477
Cantidad 100 g
Beilstein 1784823
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.41
Porcentaje de pureza 96%