Learn More
Farnesol (mezcla de isómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Farnesol (Mixture of Isomers) |
| CAS | 4602-84-0 |
| Fórmula molecular | C15 H26 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Farnesol, 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, Farnesol (6CI), 3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, 3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecen-1-ol, CSU 1806, FCI 119a, Farnesyl alcohol, NSC 60597, Nikkosome, Farnesol (mixture of isomers) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(=CCCC(=CCCC(=CCO)C)C)C |
| Nombre IUPAC | 3,7,11-trimetildodeca-2,6,10-trien-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 222.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1984 |