Learn More
Farnesol (mezcla de isómeros), TRC
Código de producto. 30400788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400788 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30400788 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF10245550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Farnesol (Mixture of Isomers)
CAS 4602-84-0
Fórmula molecular C15 H26 O
Cantidad 50 g
Sinónimo Farnesol, 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, Farnesol (6CI), 3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, 3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecen-1-ol, CSU 1806, FCI 119a, Farnesyl alcohol, NSC 60597, Nikkosome, Farnesol (mixture of isomers)
Fórmula InChI InChI=1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3
SMILES CC(=CCCC(=CCCC(=CCO)C)C)C
Nombre IUPAC 3,7,11-trimetildodeca-2,6,10-trien-1-ol
Peso molecular (g/mol) 222.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1984