Learn More
Farnesol, mezcla de isómeros, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478910 5 g 5 g
11429576 25 g 25 g
11439576 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478910 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19316.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4602-84-0 | C15H26O | 222.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
Se puede utilizar para inducir apoptosis en cultivos celulares. También se utiliza como agente antimicrobiano. Se utiliza en perfumes y como agente aromatizante.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de los agentes oxidantes y la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4602-84-0
Fórmula molecular C15H26O
Peso molecular (g/mol) 222.37
Número MDL MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918
Clave InChI CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Sinónimo e,z-farnesol, 2-trans,6-cis-farnesol, 2e,6z-farnesol, trans,cis-farnesol, farnesol, 2e,6z-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, farnesyl alcohol, e,z-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, 2-trans,6-cis-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
PubChem CID 1549109
ChEBI CHEBI:35966
Nombre IUPAC (2E,6Z)-3,7,11-trimetildodeca-2,6,10-trien-1-ol
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Farnesol
Nombre de nota mixture of isomers
Densidad 0.887
Punto de ebullición 159°C to 160°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 146°C (295°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.489
Cantidad 5 g
Beilstein 1763926
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,3937
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.37
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.