Learn More
Farnesal (mezcla de isómeros, grado técnico), TRC
Código de producto. 30408262
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408262 50 mg
30399280 10 mg
30395067 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408262 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF10241550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19317-11-4
Fórmula molecular C15H24O
Peso molecular (g/mol) 220.35
Sinónimo 3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrienal
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\C=O)\C)\C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Farnesal (Mixture of Isomers, Technical Grade)
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11-12H,5-6,8,10H2,1-4H3/b14-9+,15-11+