Learn More
Fantofarone, MedChemExpress
Código de producto. 16495006
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16495006 100 mg 100 miligramos
16490367 50 mg 50 miligramos
16476727 5 mg 5 miligramos
16444018 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16495006
Marca: Medchem Express HY105117
MedChemExpress Fantofarone is a highly potent Calcium Channel antagonist.
Fantofarone is a highly potent Calcium Channel antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fantofarone
CAS 114432-13-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H38N2O5S
Cantidad 100 mg
Sinónimo SR 33557
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (181.58 mM)
SMILES O=S(C1=C2N(C=CC=C2)C=C1C(C)C)(C3=CC=C(OCCCN(C)CCC4=CC(OC)=C(OC)C=C4)C=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 550.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 550.71
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation