Learn More
Fangchinoline, TRC
Código de producto. 30135349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135349 250 mg 250 miligramos
30136719 2.5 g 2.50 g
30004252 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135349 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF102365250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33889-68-8
Fórmula molecular C37H40N2O6
Peso molecular (g/mol) 608.72
Sinónimo (4aS,16aR)3,4,4a,5,16a,17,18,19-Octahydro-12,21,26-trimethoxy-4,17-dimethyl-16H-1,24:6,9-dietheno-11,15-metheno-2H-pyrido[2',3':17,18][1,11]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinolin-22-ol, 6,6',12-Trimethoxy-2,2'-dimethyl-berbaman-7-ol, Thalrugosine, (+)-Thalrugosine, [4aS-(4aR*,16aS*)]-3,4,4a,5,16a,17,18,19-Octahydro-12,21,26-trimethoxy-4,17-dimethyl-16H-1,24:6,9-dietheno-11,15-metheno-2H-pyrido[2',3':17,18][1,11]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinolin-22-ol, Isofangchinoline, NSC 277171, Thaligine, d-Isofangchinoline
SMILES NCC1OC(C(N)CC1)OC2C(O)C(OC3C(O)C(NC)C(O)(C)CO3)C(N)CC2N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fangchinoline
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H40N2O6/c1-38-14-12-24-19-31(42-4)33-21-27(24)28(38)16-22-6-9-26(10-7-22)44-32-18-23(8-11-30(32)41-3)17-29-35-25(13-15-39(29)2)20-34(43-5)36(40)37(35)45-33/h6-11,18-21,28-29,40H,12-17H2,1-5H3/t28-,29-/m0/s1