Learn More
Fanapanel, MedChemExpress
Código de producto. 16426308
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16426308 10 mg 10 miligramos
16422427 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16426308 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15069
MedChemExpress Fanapanel (ZK200775) is a highly selective AMPA/kainate antagonist with little activity against NMDA; have Ki values of 3.2 nM, 100 nM, and 8.5 μM against quisqualate, kainate, and NMDA, respectively.
Fanapanel (ZK200775) is a highly selective AMPA/kainate antagonist with little activity against NMDA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fanapanel
Forma física Solid
CAS 161605-73-8
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H15F3N3O6P
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinónimo ZK200775 MPQX
Información de solubilidad DMSO : 1.25 mg/mL (3.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CP(O)(O)=O)C(NC(C1=C2)=CC(C(F)(F)F)=C2N3CCOCC3)=O
Peso molecular (g/mol) 409.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.25
Porcentaje de pureza 98.63%