Learn More
Fanapanel hydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16436308
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16436308 10 mg 10 miligramos
16432427 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16436308 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15069A
MedChemExpress Fanapanel hydrate (ZK200775 hydrate) is a highly selective AMPA/kainate antagonist with little activity against NMDA; have Ki values of 3.2 nM, 100 nM, and 8.5 μM against quisqualate, kainate, and NMDA, respectively.
Fanapanel hydrate (ZK200775 hydrate) is a highly selective AMPA/kainate antagonist with little activity against NMDA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fanapanel hydrate
Forma física Solid
CAS 1255517-78-2
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H17F3N3O7P
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinónimo ZK200775 hydrate MPQX hydrate
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (11.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CP(O)(O)=O)C(NC(C1=C2)=CC(C(F)(F)F)=C2N3CCOCC3)=O.[H]O[H]
Peso molecular (g/mol) 427.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.27
Porcentaje de pureza 99.66%