Learn More
Famprofazone, TRC
Código de producto. 30138544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138544 100 mg 100 miligramos
30134925 25 mg 25 miligramos
17913015 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF102350100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22881-35-2
Fórmula molecular C24 H31 N3 O
Peso molecular (g/mol) 377.52
Sinónimo 3H-Pyrazol-3-one, 1,2-dihydro-1-methyl-4-(1-methylethyl)-5-[[methyl(1-methyl-2-phenylethyl)amino]methyl]-2-phenyl-, 3-Pyrazolin-5-one, 4-isopropyl-2-methyl-3-[[methyl(α-methylphenethyl)amino]methyl]-1-phenyl- (8CI), Famprofazone
Nombre IUPAC 1-metil-5-[[metil(1-fenilpropan-2-il)amino]metil]-2-fenil-4-propano-2-ilpirazol-3-una
SMILES CC(C)C1=C(CN(C)C(C)Cc2ccccc2)N(C)N(C1=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Famprofazone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H31N3O/c1-18(2)23-22(17-25(4)19(3)16-20-12-8-6-9-13-20)26(5)27(24(23)28)21-14-10-7-11-15-21/h6-15,18-19H,16-17H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.2467