Learn More
famprofazona, Mikromol™
Código de producto. 17992266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17992266 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17992266 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0994.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Famprofazona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Famprofazone
CAS 22881-35-2
Nombres de analitos o componentes Famprofazone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H31 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3H-Pyrazol-3-one, 1,2-dihydro-1-methyl-4-(1-methylethyl)-5-[[methyl(1-methyl-2-phenylethyl)amino]methyl]-2-phenyl-, Famprofazone, 3-Pyrazolin-5-one, 4-isopropyl-2-methyl-3-[[methyl(alpha-methylphenethyl)amino]methyl]-1-phenyl- (8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C24H31N3O/c1-18(2)23-22(17-25(4)19(3)16-20-12-8-6-9-13-20)26(5)27(24(23)28)21-14-10-7-11-15-21/h6-15,18-19H,16-17H2,1-5H3
SMILES CC(C)C1=C(CN(C)C(C)Cc2ccccc2)N(C)N(C1=O)c3ccccc3
Nombre IUPAC 1-metil-5-[[metil(1-fenilpropan-2-il)amino]metil]-2-fenil-4-propan-2-ilpirazol-3-ona
Peso molecular (g/mol) 377.52
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.2467 g/mol