Learn More
Famprofazona, LoGiCal
Código de producto. 30458074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458074 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458074 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0994.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Famprofazone
CAS 22881-35-2
Nombres de analitos o componentes Famprofazone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H31 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3H-Pyrazol-3-one, 1,2-dihydro-1-methyl-4-(1-methylethyl)-5-[[methyl(1-methyl-2-phenylethyl)amino]methyl]-2-phenyl-, Famprofazone, 3-Pyrazolin-5-one, 4-isopropyl-2-methyl-3-[[methyl(alpha-methylphenethyl)amino]methyl]-1-phenyl- (8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C24H31N3O/c1-18(2)23-22(17-25(4)19(3)16-20-12-8-6-9-13-20)26(5)27(24(23)28)21-14-10-7-11-15-21/h6-15,18-19H,16-17H2,1-5H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)C1=C(CN(C)C(C)Cc2ccccc2)N(C)N(C1=O)c3ccccc3
Nombre IUPAC 1-metil-5-[[metil(1-fenilpropan-2-il)amino]metil]-2-fenil-4-propan-2-ilpirazol-3-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 377.52
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.2467 g/mol