Learn More
Famoxadona, TRC
Código de producto. 30135578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135578 50 g 50 g
17941835 1 g 1 g
17914855 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135578 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF10230050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131807-57-3
Fórmula molecular C22 H18 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 374.39
Sinónimo 5-Methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-3-(phenylamino)-2,4-oxazolidinedione, DPX-JE 874, Famoxadone, Famoxate, 2,4-Oxazolidinedione, 5-methyl-5-(4-phenoxyphenyl)-3-(phenylamino)-
Nombre IUPAC 3-anilino-5-metil-5-(4-fenoxifenil)-1,3-oxazolidina-2,4-diona
SMILES CC1(OC(=O)N(Nc2ccccc2)C1=O)c3ccc(Oc4ccccc4)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Famoxadone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H18N2O4/c1-22(16-12-14-19(15-13-16)27-18-10-6-3-7-11-18)20(25)24(21(26)28-22)23-17-8-4-2-5-9-17/h2-15,23H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.1267
Porcentaje de pureza >95%