Learn More
Famotidina, TRC
Código de producto. 30402138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402138 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30402138 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF1022505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Famotidine
CAS 76824-35-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 H15 N7 O2 S3
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-N-(aminosulfonyl)-propanimidamide, 3-[(2-Diaminomethyleneaminothiazol-4-yl)methylthio]-N-sulfamoylpropionamidine, Agufam, Amfamox, Antodine, Apo-Famotidine, Apogastine, Bestidine, Brolin, Cepal, Dibrit 40, Digervin, Dispromil, Dispronil, Durater, Facid, Fadin, Fadine, Fadyn, Fagastine, Famo, FamoABZ, Famocid, Famodar, Famodil, Famodin, Famodine, Famogard, Famogast, Famonerton, Famopsin, Famos, Famosan, Famostagine-D, Famotal, Famotep, Famotidine, Famotin, Famotine, Famowal, Famox, Famoxal, Fanosin, Fanox, Farmotex, Fenox, Fibonel, Fudone, Fuweidin, Ganor, Ganor mite, Gaster, Gastridin, Gastrion, Gastro, Gastrodomina, Gastropen, H 2 Bloc, Ifada, Kemofam, Lecedil, Logos, MK 208, Mosul, Motiax, Muclox, N-(Aminosulfonyl)-3-[[[2-[(diaminomethylene)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]propanimidamide, Nevofam, Nulcerin, Panalba, Pepcid, Pepcid AC, Pepcid PM, Pepcidin, Pepcidin Rapitab, Pepcidina, Pepcidine, Pepdif, Pepdine, Pepdul, Pepdul mite, Pepfamin, Peptan, Peptifam, Pepzan, Purifam, Quamatel, Quamtel, Restadin, Rogasti, Sedanium R, Supertidine, Tamin, Topcid, Ulcatif, Ulcedine, Ulceran, Ulcetrax, Ulcidine, Ulcofam, Ulfagel, Ulfam, Ulfamid, Ulfinol, Ulped, Ulped AR, Weimok, YM 11170
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15N7O2S3/c9-6(15-20(12,16)17)1-2-18-3-5-4-19-8(13-5)14-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,15)(H2,12,16,17)(H4,10,11,13,14)
SMILES NC(=Nc1nc(CSCCC(=NS(=O)(=O)N)N)cs1)N
Nombre IUPAC 3-[[2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metilsulfanil]-N'-sulfamoilpropanimidamida
Peso molecular (g/mol) 337.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.0449
Porcentaje de pureza >95