Learn More
Famotidina Sulfóxido, TRC
Código de producto. 30137473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137473 100 mg 100 miligramos
30010841 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137473 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD416368100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90237-03-9
Fórmula molecular C8 H15 N7 O3 S3
Peso molecular (g/mol) 353.44
Sinónimo Famotidine Sulfoxide
Nombre IUPAC 3-[[2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metilsulfinil]-N'-sulfamoilpropanimidmida
SMILES NC(=Nc1nc(CS(=O)CCC(=NS(=O)(=O)N)N)cs1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Famotidine Sulfoxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15N7O3S3/c9-6(15-21(12,17)18)1-2-20(16)4-5-3-19-8(13-5)14-7(10)11/h3H,1-2,4H2,(H2,9,15)(H2,12,17,18)(H4,10,11,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.0398
Porcentaje de pureza >95%