Learn More
Sulfóxido de famotidina, Mikromol™
Descripción
Sulfóxido de famotidina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Famotidine Sulfoxide |
| CAS | 90237-03-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Famotidine Sulfoxide |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C8 H15 N7 O3 S3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3-[2-(Diaminomethyleneamino)-1,3-thiazol-4-ylmethylsulphinyl]-N-sulphamoylpropanamidineFamotidine Sulfoxide, Famotidine Sulfoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15N7O3S3/c9-6(15-21(12,17)18)1-2-20(16)4-5-3-19-8(13-5)14-7(10)11/h3H,1-2,4H2,(H2,9,15)(H2,12,17,18)(H4,10,11,13,14) |
| SMILES | NC(=Nc1nc(CS(=O)CCC(=NS(=O)(=O)N)N)cs1)N |
| Nombre IUPAC | 3-[[2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metilsulfinil]-N'-sulfamoilpropanimidamida |
| Mostrar más |