Learn More
Sulfóxido de famotidina, Mikromol™
Código de producto. 30052142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052142 100 mg 100 miligramos
30052338 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052142 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0029.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfóxido de famotidina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Famotidine Sulfoxide
CAS 90237-03-9
Nombres de analitos o componentes Famotidine Sulfoxide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C8 H15 N7 O3 S3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-[2-(Diaminomethyleneamino)-1,3-thiazol-4-ylmethylsulphinyl]-N-sulphamoylpropanamidineFamotidine Sulfoxide, Famotidine Sulfoxide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15N7O3S3/c9-6(15-21(12,17)18)1-2-20(16)4-5-3-19-8(13-5)14-7(10)11/h3H,1-2,4H2,(H2,9,15)(H2,12,17,18)(H4,10,11,13,14)
SMILES NC(=Nc1nc(CS(=O)CCC(=NS(=O)(=O)N)N)cs1)N
Nombre IUPAC 3-[[2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metilsulfinil]-N'-sulfamoilpropanimidamida
Peso molecular (g/mol) 353.44
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.0398 g/mol