Learn More
Compuesto relacionado con famotidina B, TRC
Código de producto. 30007114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007114 100 mg 100 miligramos
30005291 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007114 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF102260100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89268-62-2
Fórmula molecular C16 H23 N11 O2 S5
Peso molecular (g/mol) 561.75
Sinónimo Guanidine, N,N' ' '-[(1,1-dioxido-2H-1,2,4,6-thiatriazine-3,5-diyl)bis(2,1-ethanediylthiomethylene-4,2-thiazolediyl)]bis-, Guanidine, N,N' ' '-[2H-1,2,4,6-thiatriazine-3,5-diylbis(2,1-ethanediylthiomethylene-4,2-thiazolediyl)]bis-, S,S-dioxide, 2H-1,2,4,6-Thiatriazine, guanidine deriv., N,N' ' '-[(1,1-Dioxido-2H-1,2,4,6-thiatriazine-3,5-diyl)bis(2,1-ethanediylthiomethylene-4,2-thiazolediyl)]bis[guanidine], 3,5-Bis[2-[[[2-[(diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-Dioxide
Nombre IUPAC 2-[4-[2-[5-[2-[[2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metilsulfanil]-1,1-dioxó-4H-1,2,4,6-tiatriazina-3-il]etilsulfanimetil]-1,3-tiazol-2-il]guanidina
SMILES NC(=Nc1nc(CSCCC2=NS(=O)(=O)N=C(CCSCc3csc(N=C(N)N)n3)N2)cs1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Bis[2-[([2-[(diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl]methyl)sulfanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-Dioxide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23N11O2S5/c17-13(18)24-15-21-9(7-32-15)5-30-3-1-11-23-12(27-34(28,29)26-11)2-4-31-6-10-8-33-16(22-10)25-14(19)20/h7-8H,1-6H2,(H,23,26,27)(H4,17,18,21,24)(H4,19,20,22,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 561.064