Learn More
Compuesto relacionado con la famotidina A Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30133647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133647 100 mg 100 miligramos
30007400 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133647 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF102255100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88061-72-7
Fórmula molecular C8 H14 N6 S2 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 331.29
Sinónimo Propanimidamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-, hydrochloride (1:2), Propanimidamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-, dihydrochloride (9CI), 3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]propanimidamide hydrochloride (1:2), 3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]-methyl]sulfanyl]propanimidamide dihydrochloride
Nombre IUPAC 3-[[2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metilsulfanil]propanimidamida; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.NC(=N)CCSCc1csc(N=C(N)N)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Famotidine Related Compound A
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N6S2.2ClH/c9-6(10)1-2-15-3-5-4-16-8(13-5)14-7(11)12;;/h4H,1-3H2,(H3,9,10)(H4,11,12,13,14);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.0255
Porcentaje de pureza >95%