Learn More
famotidina, Mikromol™
Descripción
Famotidina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Famotidine |
| CAS | 76824-35-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Famotidine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H15 N7 O2 S3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-N-(aminosulfonyl)-propanimidamide, 3-[(2-Diaminomethyleneaminothiazol-4-yl)methylthio]-N-sulfamoylpropionamidine, Agufam, Amfamox, Antodine, Apo-Famotidine, Apogastine, Bestidine, Brolin, Cepal, Dibrit 40, Digervin, Dispromil, Dispronil, Durater, Facid, Fadin, Fadine, Fadyn, Fagastine, Famo, FamoABZ, Famocid, Famodar, Famodil, Famodin, Famodine, Famogard, Famogast, Famonerton, Famopsin, Famos, Famosan, Famostagine-D, Famotal, Famotep, Famotidine, Famotin, Famotine, Famowal, Famox, Famoxal, Fanosin, Fanox, Farmotex, Fenox, Fibonel, Fudone, Fuweidin, Ganor, Ganor mite, Gaster, Gastridin, Gastrion, Gastro, Gastrodomina, Gastropen, H 2 Bloc, Ifada, Kemofam, Lecedil, Logos, MK 208, Mosul, Motiax, Muclox, N-(Aminosulfonyl)-3-[[[2-[(diaminomethylene)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]propanimidamide, Nevofam, Nulcerin, Panalba, Pepcid, Pepcid AC, Pepcid PM, Pepcidin, Pepcidin Rapitab, Pepcidina, Pepcidine, Pepdif, Pepdine, Pepdul, Pepdul mite, Pepfamin, Peptan, Peptifam, Pepzan, Purifam, Quamatel, Quamtel, Restadin, Rogasti, Sedanium R, Supertidine, Tamin, Topcid, Ulcatif, Ulcedine, Ulceran, Ulcetrax, Ulcidine, Ulcofam, Ulfagel, Ulfam, Ulfamid, Ulfinol, Ulped, Ulped AR, Weimok, YM 11170 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15N7O2S3/c9-6(15-20(12,16)17)1-2-18-3-5-4-19-8(13-5)14-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,15)(H2,12,16,17)(H4,10,11,13,14) |
| SMILES | NC(=Nc1nc(CSCCC(=NS(=O)(=O)N)N)cs1)N |
| Nombre IUPAC | 3-[[2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metilsulfanil]-N'-sulfamoilpropanimidamida |
| Mostrar más |