Learn More
Famotidine, MedChemExpress
Description
Famotidine (MK-208) is a competitive histamine H2-receptor antagonist. Its main pharmacodynamic effect is the inhibition of gastric secretion.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Famotidine |
| Forma física | Solid |
| CAS | 76824-35-6 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 5 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C8H15N7O2S3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Sinónimo | MK-208 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (296.34 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.30 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |