Learn More
Maleato de aducto de formaldehído y famotidina (maleato de 2-[4-[2-(1,1-dioxo-3,4-dihidro-2H-1,2,4,6-tiatriazina-5-il)etilsulfanilmetil]-1,3-tiazol-2-il]guanidina), Mikromol™
Código de producto. 17964156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17964156 25 mg 25 miligramos
17910976 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17964156 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0029.170025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Maleato de aducto de formaldehído y famotidina (maleato de 2-[4-[2-(1,1-dioxo-3,4-dihidro-2H-1,2,4,6-tiatriazina-5-il)etilsulfanilmetil]-1,3-tiazol-2-il]guanidina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Famotidine Formaldehyde Adduct Maleate
CAS 2575516-45-7
Nombres de analitos o componentes Famotidine Formaldehyde Adduct Maleate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9H15N7O2S3.C4H4O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo [4-[[[2-(3,4-dihydro-1,1-dioxido-2H-1,2,4,6-thiatriazin-3-yl)ethyl]thio]methyl]-2-thiazolyl]guanidine Maleate, 2-(4-(((2-(1,1-Dioxido-3,4-dihydro-2H-1,2,4,6-thiatriazin-5-yl)ethyl)sulfanyl)methyl)-1,3-thiazol-2-yl)guanidine maleate, Famotidine Impurity C1 as Maleate, Famotidine Formaldehyde Adduct Maleate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15N7O2S3.C4H4O4/c10-8(11)15-9-14-6(4-20-9)3-19-2-1-7-12-5-13-21(17,18)16-7;5-3(6)1-2-4(7)8/h4,13H,1-3,5H2,(H,12,16)(H4,10,11,14,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMILES NC(=Nc1nc(CSCCC2=NS(=O)(=O)NCN2)cs1)N.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC 2-[4-[2-(1,1-dioxo-3,4-dihidro-2H-1,2,4,6-tiatriazina-5-il)etilsulfanilmetil]tiazol-2-il]guanidina; ácido maleico
Peso molecular (g/mol) 465.53
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.0559 g/mol