Learn More
Ácido famotidín, TRC
Código de producto. 30136777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136777 500 mg 500 miligramos
17932625 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136777 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF102280500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107880-74-0
Fórmula molecular C8 H12 N4 O2 S2
Peso molecular (g/mol) 260.34
Sinónimo Propanoic acid, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-;Famotidine Acid Impurity, 3-[[[2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]-propanoic Acid, Famotidine Imp. F (EP)
Nombre IUPAC 3-[[2-(diaminometilideneamino)-1,3-tiazol-4-il]metilsulfanilo]propanoico
SMILES NC(=Nc1nc(CSCCC(=O)O)cs1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]propanoic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N4O2S2/c9-7(10)12-8-11-5(4-16-8)3-15-2-1-6(13)14/h4H,1-3H2,(H,13,14)(H4,9,10,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0402