Learn More
Maleato de aducto de acetaldehído y famotidina (maleato de 2-[4-[2-(3-metil-1,1-dioxo-3,4-dihidro-2H-1,2,4,6-tiatriazina-5-il)etilsulfanilmetil]-1,3-tiazol-2-il]guanidina), Mikromol™
Descripción
Maleato de aducto de acetaldehído y famotidina (maleato de 2-[4-[2-(3-metil-1,1-dioxo-3,4-dihidro-2H-1,2,4,6-tiatriazina-5-il)etilsulfanilmetil]-1,3-tiazol-2-il]guanidina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Famotidine Acetaldehyde Adduct Maleate |
| CAS | 2575516-65-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Famotidine Acetaldehyde Adduct Maleate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H17 N7 O2 S3 . C4 H4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-(4-(((2-(3-Methyl-1,1-dioxido-3,4-dihydro-2H-1,2,4,6-thiatriazin-5-yl)ethyl)sulfanyl)methyl)-1,3-thiazol-2-yl)guanidine maleate, Famotidine Impurity C2 maleate, Famotidine acetaldehyde adduct maleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17N7O2S3.C4H4O4/c1-6-13-8(17-22(18,19)16-6)2-3-20-4-7-5-21-10(14-7)15-9(11)12;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-6,16H,2-4H2,1H3,(H,13,17)(H4,11,12,14,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMILES | CC1NC(=NS(=O)(=O)N1)CCSCc2csc(N=C(N)N)n2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (Z)-but-2-enedioico; 2-[4-[2-(3-metil-1,1-dioxo-3,4-dihidro-2H-1,2,4,6-tiatriazina-5-il)etilsulfanilmetil]-1,3-tiazol-2-il]guanidina |
| Mostrar más |